Wichtige Dokumente
604240
Tribromessigsäure-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
245 °C
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13C](=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChIKey
QIONYIKHPASLHO-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)