Merck
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilid-13C6 (ring-13C6)
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Phenyl-13C6)acetamide
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONH13C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Dichte
1.274 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
InChIKey
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)