Merck
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptandiol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Heptamethylen-glykol-2,4,6-13C3
About This Item
Lineare Formel:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
liquid
bp
259 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-19 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
InChIKey
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable