Wichtige Dokumente
603627
1-Pentanol-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Amylalkohol-1-13C, Pentylalkohol-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
136-138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (lit.)
Dichte
0.820 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCC[13CH2]O
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i5+1
InChIKey
AMQJEAYHLZJPGS-HOSYLAQJSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)