Wichtige Dokumente
603449
Boc-Ala-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-alanin-2-13C,15N, L-Alanin-2-13C,15N, N-t-Boc-Derivat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Optische Aktivität
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1,9+1
InChIKey
QVHJQCGUWFKTSE-GWDDMYRWSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)