Wichtige Dokumente
603414
Tetrafluormethan-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tetrafluormethan-13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
gas
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
F[13C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChIKey
TXEYQDLBPFQVAA-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)