Wichtige Dokumente
603066
Wasser-17O
75-80.9 atom % 17O
Synonym(e):
17O Labeled water
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H217O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
19.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50202301
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
75-80.9 atom % 17O
Mol-Gew.
18.77 by atom % calculation (at 75 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Schüttdichte
1.01
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Normalized with respect to hydrogen)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?