Wichtige Dokumente
602779
Sauerstoff-17O2
70 atom % 17O
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
70 atom % 17O
Form
gas
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?