Merck
601675
Sigma-Aldrich
Neon-20Ne
70 atom %
About This Item
Lineare Formel:
20Ne
Molekulargewicht:
19.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142006
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
70 atom %
Assay
≥99.5% (Total Neon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[20Ne]
InChI
1S/Ne/i1+0
InChIKey
GKAOGPIIYCISHV-IGMARMGPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Irene D Alabia et al.
PloS one, 10(11), e0142885-e0142885 (2015-11-17)
We identified the pelagic habitat hotspots of the neon flying squid (Ommastrephes bartramii) in the central North Pacific from May to July and characterized the spatial patterns of squid aggregations in relation to oceanographic features such as mesoscale oceanic eddies
Laurent Vanhille et al.
Nature communications, 6, 6905-6905 (2015-04-16)
Cell-type specific regulation of gene expression requires the activation of promoters by distal genomic elements defined as enhancers. The identification and the characterization of enhancers are challenging in mammals due to their genome complexity. Here we develop CapStarr-Seq, a novel