Wichtige Dokumente
601500
Lithium-7Li2-sulfat
99 atom % 7Li
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 7Li
Form
solid
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[7Li+].[7Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1+0;
InChIKey
INHCSSUBVCNVSK-ONPSQTMSSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)