Wichtige Dokumente
600253
Helium-3He
99.9999 atom %, 99.995% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
3He
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9999 atom %
Assay
99.995% (CP)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.005% Total others
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
InChIKey
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?