Wichtige Dokumente
600199
Kohlenstoff-12C-dioxid
99.99 atom % 12C
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Beschreibung
13C-depleted
Isotopenreinheit
99.99 atom % 12C
mp (Schmelzpunkt)
−78.5 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)