597120
Oleoyl-1-13C-L-carnitin -hydrochlorid
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1/i25+1;
InChIKey
JPDKUMDAMZLOJR-NFAQBHBBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable