Wichtige Dokumente
594059
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChIKey
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?