Merck
592900
Sigma-Aldrich
L-Lysin-2−15N -dihydrochlorid
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
200-206 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i8+1;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-DZWGMXOFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)