Merck
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)