Wichtige Dokumente
592056
Octansäure-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Caprylsäure-1,2-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7+1,8+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-BFGUONQLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)