Wichtige Dokumente
591955
2-Pentanon-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Ethyl-(aceton-d5), Methyl-d3 propyl-1,1-d2-keton
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
101-105 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
InChIKey
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?