Merck
591858
Sigma-Aldrich
Myristinsaeure-1-13C-chlorid
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tetradecanoyl-1-13C chloride
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)1213COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3/i14+1
InChIKey
LPWCRLGKYWVLHQ-UJKGMGNHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)