Wichtige Dokumente
591041
Naphthalin-1,2,3,4,9,10-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1,9+1,10+1
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-TUSAXXEXSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)