Merck
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfat, polymergebunden
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
Benzyltrimethylammoniumthiosulfat, Polymer-gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
16-50 mesh
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)