Merck
589942
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium-15N-bromid
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)415N+Br -
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
InChIKey
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)