Wichtige Dokumente
589896
Methyl-d1-amin-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)