Wichtige Dokumente
588660
Phenyl-13C6-essigsäure
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)