Merck
588520
Sigma-Aldrich
1-Ethinyl-3,5-dimethoxybenzol
98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CH≡CC6H3(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)cc(c1)C#C
InChI
1S/C10H10O2/c1-4-8-5-9(11-2)7-10(6-8)12-3/h1,5-7H,2-3H3
InChIKey
HUSBBWQIJMRKLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.