Merck
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
L-Glutaminsäure-13C5,15N, N-Cbz, α-O-benzylester
About This Item
Lineare Formel:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Molekulargewicht:
343.32
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
InChIKey
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)