Merck
588199
Sigma-Aldrich
N-(Phosphonomethyl)-glycin-3-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Glyphosat-3-13C
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2NH13CH2PO3H2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.07
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)CN[13CH2]P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i2+1
InChIKey
XDDAORKBJWWYJS-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)