Wichtige Dokumente
587990
2,6-Diethylanilin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
bp
243 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
InChIKey
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)