Merck
586781
Sigma-Aldrich
Algal gefriergetrocknete Zellen 15N-markiert
98 atom % 15N
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Verfügbarkeit
not available in Japan
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)