Wichtige Dokumente
586684
DL-Alanin-2-13C
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)