Merck
586056
Sigma-Aldrich
Laurinsäure-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Dodecansäure-1,2-13C2
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)913CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1,12+1
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-ALQHTKJJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113.00 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)