Merck
578991
Sigma-Aldrich
Acetanilid-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Synonym(e):
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6D5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
FZERHIULMFGESH-VIQYUKPQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)