570257
Fluoreszein-O,O′-diacrylat
98%
Synonym(e):
3’,6′-Diacryloxy-spiro(benzo[c]-furan[1,9’])-xanthen-3-on, Diacryloyloxy-fluorescein
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
λmax
203 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C26H16O7/c1-3-23(27)30-15-9-11-19-21(13-15)32-22-14-16(31-24(28)4-2)10-12-20(22)26(19)18-8-6-5-7-17(18)25(29)33-26/h3-14H,1-2H2
InChIKey
GTQZGVDHWVBMOJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)