Wichtige Dokumente
568139
trans-2-(4-Methylphenyl)vinylborsäure
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-175 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
InChIKey
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amount of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?