Wichtige Dokumente
567752
Furfurylisocyanat
97%
Synonym(e):
(2-Furyl)methyl isocyanate, 2-(Isocyanatomethyl)furan, 2-Furanylmethyl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
Dichte
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChIKey
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?