Wichtige Dokumente
565415
Diethylallylphosphonat
98%
Synonym(e):
2-Propenyl-phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
Schüttdichte
1.022 g/mL
Funktionelle Gruppe
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Copolymerization of phosphonated allyl monomers and maleic anhydride
- Enantioselective synthesis of solamin type mono-THF acetogenins
- RCM reaction yielding oxaphospholene and oxaphosphinene heterocycles
- Synthesis of spongistatin 2 using Wittig coupling
- Stereoselective synthesis of pentacyclic furanosteroids
- Preparation of protected polyhydroxylated β -amino acid constitutents of microsclerodermins
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?