551473
QuadraPure® AK
50-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
2,4-Butandion-Harz, aktiviertes Keton, polymer gebunden
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
QuadraPure®
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
50-90 mesh
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable