Wichtige Dokumente
549835
2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazin
96%
Synonym(e):
ALTRETAMIN, Hexamethylmelamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
InChIKey
UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
549835-25G | 4061833398968 |