544051
L-Homophenylalanin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +38°, c = 1 in 3 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
262-265 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
CHBMONIBOQCTCF-FVGYRXGTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)