Wichtige Dokumente
541176
Cyclohexylphenylether
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
C1CCC(CC1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChIKey
OSAOIDIGMBDXED-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?