Merck
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexandion
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4C6H7(O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
179.5-183.5 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
InChIKey
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)