Wichtige Dokumente
539430
Cyclohexanondiethylketal
97%
Synonym(e):
1,1-Diethoxycyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4360 (lit.)
bp
76-78 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketal
SMILES String
CCOC1(CCCCC1)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-11-10(12-4-2)8-6-5-7-9-10/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
MWUDABUKTZAZCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)