Wichtige Dokumente
535486
1,7-Dihydroxynaphthalin
97%
Synonym(e):
1,7-Naphthalindiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2cccc(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
InChIKey
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
485.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
252 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?