Wichtige Dokumente
534757
4-Chlorstyroloxid
96%
Synonym(e):
2-(4-Chlorphenyl)-oxiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5520 (lit.)
Dichte
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChIKey
IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)