Merck
527424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
98%
Synonym(e):
3-Nitrosalicylaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(NO2)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
Oc1c(C=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11)12/h1-4,10H
InChIKey
NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde can be extracted from the leaves of Actephila merrilliana. Its molecule is planar. On reaction with dapsone, it affords a colorless solution.
Anwendung
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde may be used in the synthesis of 5-acetyl-4-aryl-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro pyrimidine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde.
Tang B, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o1912-o1912 (2010)
Synthesis of new 4-aryl-isoxazolo [5, 4-d] pyrimidin-6-one (thione) and 4-aryl-pyrazolo [3, 4-d]-pyrimidin-6-one derivatives of potential antihypertensive activity.
El-Hamouly WS, et al.
Indian J. Chem. B, 45(9), 2091-2091 (2006)
Dapsone assay based on Schiff base formation.
Levy L and Higgins LJ.
Blood, 4(2) (1966)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
527424-1G4061826073162
527424-5G4061832491813