Wichtige Dokumente
525014
Styrol-α-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
1-Deuterioethenylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i2D
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-VMNATFBRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?