Merck
524182
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromthiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3HBr2NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
InChIKey
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used as a building block in material science.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry of Materials, 15, 557-563 (2003)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 1164-1165 (2002)