Merck
522260
Sigma-Aldrich
PSS-Hydrat-Octakis(tetramethylammonium), substituiert Hydrat
Synonym(e):
Octakis(tetramethylammonium) pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane-1,3,5,7,9,11,13,15-octakis(yloxide) hydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H96N8O20Si8 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1137.83 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
135-143 °C (lit.)
Qualitätsniveau
SMILES String
O.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]12O[Si]3([O-])O[Si]4([O-])O[Si]([O-])(O1)O[Si]5([O-])O[Si]([O-])(O2)O[Si]([O-])(O3)O[Si]([O-])(O4)O5
InChI
1S/8C4H12N.O20Si8.H2O/c8*1-5(2,3)4;1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27;/h8*1-4H3;;1H2/q8*+1;-8;
InChIKey
HYWYFSRVEQSCJA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)