Wichtige Dokumente
518093
Ethyl(triphenylphosphoranyliden)pyruvat
95%
Synonym(e):
2-Ethoxycarbonyl-2-oxoethylidenetriphenylphosphorane, NSC 647346, [(Carboxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane ethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
phosphine
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
InChIKey
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Wittig condensation
- Chemoenzymic preparation of hexafluoroleucine and tetrafluoroleucine
Reactant for synthesis of:
- Ahiral and chiral cyclic dehydro-α-amino acid derivatives through nucleophilic addition
- Peptidyl α-keto-based inhibitors of cruzain
- Deoxyfluoro-L-arabinofuranosyl triazole nucleoside derivatives with antiviral activity
- Anti-human immunodificiency virus analogs
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?