Wichtige Dokumente
514101
1,2,4-Butantricarbonsäure
Synonym(e):
1,2,4-Tricarboxybutane, 3-Carboxyhexanedioic acid, NSC 60127, NSC 8447
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O6/c8-5(9)2-1-4(7(12)13)3-6(10)11/h4H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
LOGBRYZYTBQBTB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FOLH1(2346)
Anwendung
- Tetracoordinate Ni(II) binding by E. coli NikA employs His416 residue in conjunction with three carboxylate ligands from butane-1,2,4-tricarboxylate (BTC)
- Potential inhibitor of glutamate carboxypeptidase II
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?